L2037
β-Lapachone
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
ARQ 501, NSC 26326, NSC 629749, SL 11001
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Stringa SMILE
CC1(C)CCC2=C(O1)c3ccccc3C(=O)C2=O
InChI
1S/C15H14O3/c1-15(2)8-7-11-13(17)12(16)9-5-3-4-6-10(9)14(11)18-15/h3-6H,7-8H2,1-2H3
QZPQTZZNNJUOLS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- as an anticancer compound in catalase-inhibitable luminol/hydrogen peroxide (HRP)-dependent chemiluminometric assay in Lewis lung carcinoma (LLC) cells and isolated mitochondria[1]
- as a naphthoquinone to study its effects on the growth and differentiation of mice granulocyte and macrophage progenitor cells[2]
- as a substrate to study the enzyme activity of human recombinant NAD(P)H dehydrogenase 1 (NQO1) protein[3]
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?