I8638
Anti-Integrin β1 antibody, Mouse monoclonal
clone W1B10, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-CD29
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
W1B10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 100-140 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
chicken
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1:200 using denatured, non-reduced extract of cultured fibroblasts from chicken embryo lower leg
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
chicken ... ITGB1(374058)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol