MAB19294
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, TASC/9D11
Sinonimo/i:
CD29
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Integrin β1 Antibody, active β1 integrins, clone TASC/9D11, clone TASC/9D11, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TASC/9D11, monoclonal
Reattività contro le specie
chicken
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB1(3688)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation
Biological activity: Functionally inhibits attachment to vitronectin. Activates attachment to other substrates.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
WGK 2