Documenti fondamentali
AB1952
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
CD29
Scegli un formato
100 μL
CHF 463.00
CHF 463.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1230
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 463.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 463.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1230
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Anticorpo anti-integrina beta1, dominio citosolico, serum, Chemicon®
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, pig, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB1(3688)
Descrizione generale
L′integrina beta-1, nota anche con il nome CD29, è una glicoproteina transmembrana di 130 kDa che si lega in modo non covalente in complessi con varie subunità dell′integrina alfa (alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5 e alfa 6) per formare recettori funzionali che a loro volta si legano a specifiche proteine della matrice extracellulare. I recettori per le integrine sono coinvolti nella regolazione di svariate funzioni biologiche importanti, come lo sviluppo embrionale, la riparazione delle ferite, l′emostasi e la prevenzione della morte cellulare programmata. Sono implicati anche in stati patologici, come l′angiogenesi indotta da tumore, la proliferazione delle cellule tumorali e le metastasi. Questi recettori eterodimerici fungono da ponte tra l′actina del citoscheletro nel citoplasma e le proteine presenti nella matrice extracellulare e/o sulle cellule adiacenti. L′interazione tra le integrine e la matrice extracellulare determina l′attivazione delle vie di trasduzione del segnale e la regolazione dell′espressione genica.
Specificità
Reattività per l′integrina β-1 umana, di topo e di ratto confermata mediante Western blotting. Non reattivo con altre integrine.
Immunogeno
Epitopo: C-terminale
Peptide sintetico corrispondente al dominio citoplasmatico C-terminale dell′integrina β-1 umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Immunoprecipitazione:
1 μL di antisiero per 25 μg di proteine cellulari totali (in 40 μL). Si consiglia di utilizzare tampone di lisi con Triton X-100 0,5%.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
L′anticorpo anti-integrina beta-1, dominio citosolico, rivela il livello di integrina & è descritto in letteratura & convalidato per l′uso nei saggi di IP & WB.
Sotto categoria di ricerca
Integrine
Qualità
Analisi mediante Western blotting:
questo anticorpo a una diluizione tra 1:500 e 1:1.000 è stato usato per rivelare l′integrina beta-1 in lisato cellulare totale in condizioni non riducenti. Le dimensioni dell′integrina beta-1 in condizioni non riducenti sono circa pari a 110 kDa, ma spesso si osserva anche un dimero di 220 kDa. In condizioni riducenti, l′integrina beta -1 si dispone con una banda a 130 kDa oltre ad aggregati di peso molecolare maggiore.
Descrizione del bersaglio
~130 kDa
Stato fisico
Non purificato
Siero policlonale di coniglio senza conservanti
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20 ºC.
Risultati analitici
Controllo
Linea cellulare U251
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Evgeny A Zemskov et al.
PloS one, 6(4), e19414-e19414 (2011-05-11)
Although endosomal compartments have been suggested to play a role in unconventional protein secretion, there is scarce experimental evidence for such involvement. Here we report that recycling endosomes are essential for externalization of cytoplasmic secretory protein tissue transglutaminase (tTG). The
Rab11 and its effector Rab coupling protein contribute to the trafficking of beta 1 integrins during axon growth in adult dorsal root ganglion neurons and PC12 cells.
Eva, R; Dassie, E; Caswell, PT; Dick, G; ffrench-Constant, C; Norman, JC; Fawcett, JW
The Journal of Neuroscience null
Rodanthi Lyraki et al.
Journal of cell science, 131(4) (2018-01-24)
Retinitis pigmentosa 2 (RP2) is the causative gene for a form of X-linked retinal degeneration. RP2 was previously shown to have GTPase-activating protein (GAP) activity towards the small GTPase ARL3 via its N-terminus, but the function of the C-terminus remains
Iwona Majkowska et al.
The Journal of biological chemistry, 292(16), 6633-6643 (2017-03-09)
Membrane-type 1 matrix metalloproteinase (MT1-MMP) is a membrane-bound MMP that is highly expressed in cells with invading capacity, including fibroblasts and invasive cancer cells. However, pathways of MT1-MMP up-regulation are not clearly understood. A potential physiological stimulus for MT1-MMP expression
Regulation of ectoplasmic specialization dynamics in the seminiferous epithelium by focal adhesion-associated proteins in testosterone-suppressed rat testes.
Wong, CH; Xia, W; Lee, NP; Mruk, DD; Lee, WM; Cheng, CY
Endocrinology null