The concentration of antibody in this ascitic fluid is typically in the range of 6 to 10 mg/mL.
I6510
Monoclonal Anti-Human IgE antibody produced in mouse
clone GE-1, ascites fluid
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Human IgE
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
GE-1, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
tecniche
indirect ELISA: 1:5,000
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
Could I know the approximate yield of this ascitic liquid (purification by affinity)?
1 answer-