Vai a
RAB0799
Mouse IgE ELISA Kit
Sinonimo/i:
IgE, Immunoglobulin E
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 521.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
CHF 521.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
species reactivity
mouse
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Mouse IgE ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of a target protein in biological samples, such as serum, plasma, cell culture supernatants, urine and cell and tissue lysates. Immunoglobulin E (IgE) is involved in the acute allergic reactions. It is also involved in the chronic inflammatory allergic diseases.[1]
The antibody pair provided in this kit recognizes Mouse IgE.
Application
Mouse IgE ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) Kit has been used in the quantification of immunoglobulin E (IgE) levels in bronchoalveolar lavage fluid.[2] It has also been used in the quantification of IgE levels in the sera of mice [3].
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
RAB0797RAB0803RAB0806
description
-
description
-
description
-
description
-
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDS
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDS
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDS
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)