I3275
Interferon-γ from rat
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
IFN-γ
Scegli un formato
CHF 412.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 412.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥97% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
PM
15.5 kDa
Confezionamento
pkg of 0.1 mg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Colore
white
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
rat ... Ifng(25712)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?