Merck
IF005
Interferone-γ di topo, proteina ricombinante
The Interferon-gamma protein (or IFN-gamma protein) is a regulatory protein produced by activated NK cells & CD4+TCRalpha/beta+, CD8+TCRalpha/beta+ & TCRgamma/delta+ T cells.
Sinonimo/i:
IFN γ, IFN g, IFN gamma, INF γ, INF g, INF gamma
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Assay:
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Biological source:
mouse
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
form
liquid
specific activity
≥1.0 x 10E7 U/mg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 ng/μg endotoxin (of IFN-gamma; 1EU/μg)
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
L'interferone-gamma (IFN-gamma) è una proteina regolatrice prodotta dalle cellule NK attivate e dai linfociti T CD4+TCRalfa/beta+, CD8+TCRalfa/beta+ e TCRgamma/delta+. Le attività biologiche dell'IFN-gamma includono il legame specifico a una singola classe di recettori ad alta affinità. Inoltre, l'IFN-gamma può potenziare alcune funzioni delle cellule linfoidi, compresa la risposta antimicrobica e antitumorale di macrofagi, cellule NK e neutrofili. L′IFN-γ ricombinante murino è una proteina costituita da 134 amminoacidi con un peso molecolare calcolato pari a 15,6 kDa. Durante la fermentazione con E. coli, se ne osserva il troncamento C-terminale dovuto a rottura proteolitica, che origina una proteina da 15,1 kDa confermata mediante spettroscopia di massa. L′analisi SDS-PAGE dell′IFN-γ ricombinante murino mostra una banda che migra a circa 11-12 kDa, in condizioni non riducenti e in condizioni riducenti.
Origine del prodotto: Topo, espresso in E.coli
Application
Per la maggior parte delle applicazioni in vitro, l'IFN-gamma esercita la sua attività biologica nell'intervallo di concentrazione compreso tra da 0,1 e 10,0 ng/mL.
Biochem/physiol Actions
La DE50, determinata mediante il test di inibizione dell'effetto citopatico con cellule NIH 3T3 di topo infettate con il virus della stomatite vescicolare (VSV), è risultata ≤ 0,1 ng/mL
Physical form
Filtrato sterilmente, liofilizzato da fosfato di sodio 10 mM, pH 7,0 + NaCl 25 mM.
Preparation Note
A temperatura ambiente la proteina liofilizzata è stabile per alcune settimane ma è preferibile la conservazione a -20°C. Dopo una rapida centrifugata, ricostituire con fosfato di sodio, pH 8,0 a una concentrazione di 1 mg/mL. Ulteriori diluizioni vanno effettuate in RPMI + 10% FCS o 5% HAS e conservate a 2-8ºC per una settimana o a -20ºC per un utilizzo futuro. L'IFN-gamma ricostituito deve essere conservato in aliquote non diluite a -20°C per un massimo di sei mesi dalla data di ricevimento.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
IF00504053252335907