SRP3177
TNF-α human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Cachectin, Cytotoxin, Differentiation-inducing factor (DIF), Necrosin, Tumor Necrosis Factor
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Potenza
≤0.10 ng/mL ED50
PM
17.4 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1.00 EU/μg endotoxin
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TNF(7124)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.