Vai a
D4268
NG,NG-Dimethylarginine dihydrochloride
≥98% (TLC), powder, NOS inhibitor
Sinonimo/i:
asym-Dimethylarginine, ADMA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 186.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 692.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H18N4O2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.18
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
CHF 186.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
NG,NG-Dimethylarginine dihydrochloride,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].Cl[H].CN(C)C(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H18N4O2.2ClH/c1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14;;/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14);2*1H/t6-;;/m0../s1
InChI key
SYLNVYJOPZWPJI-ILKKLZGPSA-N
General description
NG,NG-Dimethylarginine dihydrochloride is a methylated arginine derivative, which is produced by the liver. It is linked to liver cirrhosis, alcoholic hepatitis and acute liver failure (ALF).
Application
NG,NG- Dimethylarginine dihydrochloride has been used:
  • to study its effects on cardiovascular activities in rostral ventrolateral medulla (RVLM) in rats
  • as a standard for measuring L-arginine and dimethylarginines
  • to study its effects on hepatic deterioration
Biochem/physiol Actions
Reversible inhibitor of nitric oxide synthetase in vivo and in vitro.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M7033B5437C1115
Chrysamine G ≥95% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C1115
Chrysamine G
description
-
description
≥98% (TLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), solid
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: >30 mg/mL
solubility
DMSO: ~4 mg/mL
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846)
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS3(4846)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Nos1(24598), Nos2(24599)
Gene Information
-
Gene Information
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)