H3265
Methyl heneicosanoate
~99% (capillary GC), crystalline
Sinonimo/i:
Heneicosanoic acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
~99% (capillary GC)
Forma fisica
crystalline
P. eboll.
207 °C/4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
48-50 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Tipo di lipide
saturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C22H44O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-2/h3-21H2,1-2H3
AJRICDSAJQHDSD-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113.00 °C - closed cup