H5149
Heneicosanoic acid
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Livello qualitativo
Grado
analytical standard
Saggio
≥99% (capillary GC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
74-75 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C21H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23/h2-20H2,1H3,(H,22,23)
CKDDRHZIAZRDBW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)