Documenti fondamentali
H158
Sigma-Aldrich
[des-Arg10]-HOE 140
synthetic, >98%, powder
Sinonimo/i:
D-Arg-L-Arg-L-prolyl-L-Hyp-Gly-L-(2-thienyl)Ala-L-Ser-D-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarbonyl-L-(2α,3β,7aβ)-octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C53H77N15O12S
Peso molecolare:
1148.34
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Origine biologica
synthetic
Saggio
>98%
Stato
powder
Colore
white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[C@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N2C[C@H](O)C[C@H]2C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc3cccs3)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N4Cc5ccccc5C[C@@H]4C(=O)N6[C@H]7CCCC[C@H]7C[C@H]6C(O)=O
InChI
1S/C53H77N15O12S/c54-34(13-5-17-59-52(55)56)44(72)63-35(14-6-18-60-53(57)58)47(75)65-19-7-16-39(65)49(77)67-27-32(70)23-40(67)46(74)61-25-43(71)62-36(24-33-12-8-20-81-33)45(73)64-37(28-69)48(76)66-26-31-11-2-1-9-29(31)21-41(66)50(78)68-38-15-4-3-10-30(38)22-42(68)51(79)80/h1-2,8-9,11-12,20,30,32,34-42,69-70H,3-7,10,13-19,21-28,54H2,(H,61,74)(H,62,71)(H,63,72)(H,64,73)(H,79,80)(H4,55,56,59)(H4,57,58,60)/t30-,32+,34+,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41+,42-/m0/s1
TZWJLAAYNDPYBS-ZYEJRSMVSA-N
Amino Acid Sequence
D-Arg-Arg-Pro-Hyp-Gly-Thi-Ser-D-Tic-Oic
Azioni biochim/fisiol
Potent B1 bradykinin receptor antagonist.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Des Arg10 [Hoe 140] is a potent B1 bradykinin antagonist.
Wirth, et al.
Agents and Actions (Suppl.), 38, 406-406 (1992)
N E Rhaleb et al.
Life sciences, 51(11), PL125-PL129 (1992-01-01)
Two new B1 receptor antagonists, [Hyp3,Thi5,DTic7,Oic8]desArg9-BK and DArg[Hyp3,Thi5,DTic7,Oic8]desArg9-BK were tested in vitro on the rabbit jugular vein and the guinea pig ileum (preparations containing B2 receptors) and on the rabbit aorta (preparation containing B1 receptors) for pharmacological characterization. The results