Vai a
B6769
des-Arg9-[Leu8]-Bradykinin acetate salt
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Leu
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 390.00
CHF 292.50
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H63N11O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
870.01
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
CHF 292.50
Prezzo di listinoCHF 390.00Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
des-Arg9-[Leu8]-Bradykinin acetate salt, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)CNC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C41H63N11O10.C2H4O2/c1-24(2)20-28(40(61)62)48-36(57)31-14-8-17-50(31)38(59)29(23-53)49-34(55)27(21-25-10-4-3-5-11-25)47-33(54)22-46-35(56)30-13-7-18-51(30)39(60)32-15-9-19-52(32)37(58)26(42)12-6-16-45-41(43)44;1-2(3)4/h3-5,10-11,24,26-32,53H,6-9,12-23,42H2,1-2H3,(H,46,56)(H,47,54)(H,48,57)(H,49,55)(H,61,62)(H4,43,44,45);1H3,(H,3,4)/t26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-;/m0./s1
InChI key
XBFMNOKHQZCARQ-XXZMQFNDSA-N
Application
The Bradkykinin amid peptide des-Arg9-[Leu8]-Bradykinin is used as a bradykinin-1 receptor (B1R) antagonist frequently in comparison with the B1 receptor agonist des-Arg9-bradykinin.
Biochem/physiol Actions
Bradykinin receptor antagonist.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
89064T0273B2133
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white
color
-
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)