Vai a
A5626
Acetylthiocholine chloride
≥99% (TLC), powder
Sinonimo/i:
(2-Mercaptoethyl)trimethylammonium chloride acetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 91.20
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 337.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3COSCH2CH2N(CH3)3Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.73
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
227-953-7
MDL number:
CHF 91.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].CC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NOS.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GZYVLKKMMDFCKR-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... ACHE(43)
Application
Acetylthiocholine chloride has been used to determine the acetylcholine esterase activity of semen exosomes (SE). It has also been used as a substrate for acetylcholine esterase in microcalorimetric study of its kinetic parameters.
Biochem/physiol Actions
Acetylcholinesterase substrate and nicotinic acetylcholine receptor agonist.
Acetylcholinesterase (AChE) enzyme plays an important physiological role in the neurotransmission process.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
01480A5751T8552
Trichostatin A ≥98% (HPLC), from Streptomyces sp.
Sigma-Aldrich
T8552
Trichostatin A
description
≥99% (TLC), powder
description
≥99.0% (AT)
description
≥98% (TLC), powder or crystals
description
≥98% (HPLC), from Streptomyces sp.
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
ethyl acetate: slightly soluble, lower alcohols: soluble, methanol: soluble 1.90-2.10 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan, DMF: soluble, benzene: slightly soluble, chloroform: slightly soluble, DMSO: soluble, H2O: insoluble, acetone: slightly soluble, acetonitrile: soluble
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
form
powder
form
-
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ACHE(43)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... HDAC1(3065), HDAC4(9759), HDAC6(10013), HDAC8(55869)
mouse ... ENSMUSG00000061062(15181)
rat ... Hdac7a(84582)
Pittogrammi
Corrosion
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)