H1404
Hepatocyte Growth Factor human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in Baculovirus infected High-5 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
HGF, Hepatopoietin A, Scatter Factor
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Hepatocyte Growth Factor human, HGF, recombinant, expressed in Baculovirus infected High-5 cells, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in Baculovirus infected High-5 cells
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
1.0-20.0 ng/mL
Qualità
endotoxin tested
PM
~80 kDa
Confezionamento
pkg of 5x5 μg
pkg of 5 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<1.0 EU/μg
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... HGF(3082)
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Hepatocyte growth factor (HGF) is a potent mitogen for hepatocytes and a variety of other cells, including endothelial and epithelial cells, melanocytes, and keratinocytes.