SRP3300
HGF mouse
recombinant, expressed in Hi-5 Insect cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Hepatopoietin (HPTA), Scatter Factor (SF)
Scegli un formato
CHF 367.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 367.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in Hi-5 Insect cells
Saggio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Potenza
10-20 ng/mL
PM
80.0 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... HGF(15234)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?