H1387
Miscela salina bilanciata di Hank
Modified, without phenol red and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
HBSS
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
La soluzione salina bilanciata (BSS) serve come liquido di irrigazione, trasporto e diluizione, mantenendo al tempo stesso l′equilibrio osmotico intra- ed extra-cellulare. Inoltre, fornisce alle cellule l′acqua e alcuni ioni inorganici in massa essenziali per il normale metabolismo cellulare. Combinata con un carboidrato, come p.es. il glucosio, la BSS costituisce la principale fonte di energia per il metabolismo cellulare. In più, agisce da sistema tampone per mantenere il terreno nel range fisiologico di pH (7,2-7,6).
Applicazioni
La miscela salina bilanciata di Hank è stata usata:
- la diluizione di tessuti digeriti durante l′isolamento di vasi sanguigni pancreatici
- il lavaggio di cellule della mucosa intestinale di topo prima di sottoporle a lisi e sonicazione
- come soluzione di immersione per l′analisi in vitro della bioattività di un′impalcatura di idrossiapatite ricavata da osso di seppia rivestita con poli(ε-caprolattone)
Quantità
Formulato per una concentrazione finale di 9,7 grammi di polvere per litro di terreno.
Ricostituzione
Da integrare con 0,35 g/L di bicarbonato di sodio.
Altre note
Regolare il pH dopo l'aggiunta del bicarbonato di sodio. I ricercatori che lavorano con cellule staminali o cloni cellulari spesso preferiscono terreni privi di rosso fenolo.
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 34, 437-445 (2013-11-26)
In the present study, poly(ε-caprolactone)-coated hydroxyapatite scaffold derived from cuttlefish bone was prepared. Hydrothermal transformation of aragonitic cuttlefish bone into hydroxyapatite (HAp) was performed at 200°C retaining the cuttlebone architecture. The HAp scaffold was coated with a poly(ε-caprolactone) (PCL) using
Acta biomaterialia, 105, 319-335 (2020-01-27)
Zn-based alloys are recognized as promising bioabsorbable materials for cardiovascular stents, due to their biocompatibility and favorable degradability as compared to Mg. However, both low strength and intrinsic mechanical instability arising from a strong strain rate sensitivity and strain softening
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 367-367 (2020-06-13)
Small extracellular vesicles (sEVs) are those nanovesicles 30-150 nm in size with a role in cell signalling and potential as biomarkers of disease. Nanoparticle tracking analysis (NTA) techniques are commonly used to measure sEV concentration in biofluids. However, this quantification
Toxins, 13(3) (2021-03-07)
The fungal metabolite sporidesmin is responsible for severe necrotizing inflammation of biliary tract and liver of livestock grazing on pasture containing spores of Pithomyces chartarum that synthesizes the toxin. The toxin is secreted into bile causing the erosion of the
Materials (Basel, Switzerland), 11(4) (2018-03-24)
FeMn alloys show a great potential for the use as a biodegradable material for medical vascular implants. To optimize the material properties, with respect to the intended application, new fabrication methods also have to be investigated. In this work different