P3532
Phenol Red
Bioreagent, Powder
Sinonimo/i:
Phenolsulfonphthalein
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Phenol Red, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Colore
dark red to dark brown
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
Punto di fusione
>300 °C
Solubilità
1 M NaOH: 1 mg/mL
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)