GE29401323
StrepTrap™ XT prepacked chromatography column
pack of 5 × 5 mL, prepacked chromatography column
Sinonimo/i:
StrepTrap™ High Performance
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for chromatography
Confezionamento
pack of 5 × 5 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 29401323
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Achieve highly pure Strep-tag II and Twin-Strep-tag recombinant proteins
- Experience fast purifications with simple elution
- Physiological conditions and mild elution preserve target protein activity
- Ensures quick and easy regeneration
- Compatible with a wide range of detergents, denaturants, and other additives
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)