Documenti fondamentali
GE29401320
Sigma-Aldrich
StrepTrap XT prepacked chromatography column
pack of 5 × 1 mL, prepacked chromatography column
Sinonimo/i:
StrepTrap High Performance
About This Item
Codice UNSPSC:
41106501
NACRES:
SB.53
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pack of 5 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 29401320
Compatibilità
suitable for chromatography
Categorie correlate
Descrizione generale
A chromatography resin for the purification of recombinant proteins tagged with Strep-tag II and Twin-Strep-tag, which provides higher affinity, resulting in higher yields and lower loss of valuable target protein.
Caratteristiche e vantaggi
StrepTrap XT is a ready to use column prepacked with Strep-Tactin XT Sepharose providing the benefits:
  • Highly pure Strep-tag II and Twin-Strep-tag recombinant proteins.
  • Fast purifications with simple elution.
  • Physiological conditions and mild elution preserve target protein activity.
  • Fast and easy regeneration.
  • Compatible with a wide range of detergents, denaturants, and other additives.
Note legali
StrepTrap is a trademark of Cytiva
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)