Documenti fondamentali
GE29-0230-51
Frac30 fraction collector
round
About This Item
Codice UNSPSC:
41105300
NACRES:
NA.55
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
round
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 29-0230-51
Categorie correlate
Descrizione generale
Frac30 fraction collector is controlled via the ÄKTA start touch screen instrument display or using UNICORN start software on a computer and 30 allows you to collect up to 30 fractions and supports four tube sizes, ranging from 1.5 mL to 15 mL.
Fractions can be collected in volumes ranging from 0.5 mL to 15 mL. The entire fraction collector rack can be transferred as required.
available in Europe only
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)