Documenti fondamentali
SD1P014M04
Millipore
Pompa da vuoto Millivac-Maxi, 230 V
Sinonimo/i:
Pompa Millivac-Maxi, Pompa da vuoto da 230 V
About This Item
Codice UNSPSC:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
VA.01
Ingresso CA/CC
230 V, 50 Hz
Livello qualitativo
Materiali
PTFE-coated diaphragm
fluoroelastomer FFPM valve
Produttore/marchio commerciale
Millivac
Altezza
14.1 cm
Lunghezza
36.1 cm
Larghezza
9 cm
Peso
3.95 kg
Raccordi
inlet hose connector for 6 mm I.D. tubing
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le pompe da vuoto Millivac Mini e Maxi sono pompe compatte, che non necessitano di manutenzione e forniscono una fonte costante di vuoto per la filtrazione e altre applicazioni di laboratorio. Il design brevettato della membrana ha consentito di ridurre l'ingombro delle pompe rispetto ai modelli tradizionali.
•La pompa Millivac Mini è ideale per filtrare acqua e soluzioni acquose
•La pompa Millivac Maxi è raccomandata per filtrare volumi consistenti o soluzioni viscose
•La pompa Millivac Maxi è a tenuta di gas, ha una diaframma rivestito in PTFE ed è compatibile con gas e vapori leggermente aggressivi o corrosivi
•Nessuna delle due pompe richiede lubrificazione e nessuna è antideflagrante
Caratteristiche & vantaggi:
•Non è richiesta la lubrificazione
•Il design silenzioso e compatto consente di risparmiare spazio sui banchi di laboratorio
•La pompa Millivac Maxi è a tenuta di gas, ha una membrana rivestita in PTFE ed è compatibile con gas e vapori leggermente aggressivi o corrosivi
Applicazioni:
Pompa Millivac Mini per acqua e soluzioni acquose; pompa Millivac Maxi per volumi consistenti o soluzioni viscose
Principio
Filtrazione sotto vuoto
Note legali
Millivac is a trademark of Millivac Instruments, Inc.