Documenti fondamentali
XX8000024
Millipore
Tubing, 3/16 in. I.D. x 7.6 m, silicone
Peristaltic pump use
About This Item
Codice UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
silicone
Parametri
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi)
Diam. int.
4.8 mm (0.1875 in.)
Lunghezza
7.6 m (25 ft)
D.E.
9.5 mm (0.374 in.)
Categorie correlate
Applicazioni
Peristaltic pump use
Nota sulla preparazione
Sterilization Method
Autoclavable