GE28-9893-31
HiLoad® 16/600 Superdex® 30 pg
Cytiva 28-9893-31, column L × I.D. 60 cm × 16 mm, 34 μm avg. part. size
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
bed support (polyamide)
glass column
polypropylene fiber (reinforced glass)
PM
<10000 Da (globular proteins)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-9893-31
Parametri
<1.0 mL/min flow rate
<5 mL sample volume
0.3 Mpa (42 psi)
Volume del letto
120 mL
Lungh. × diam. int. colonna
60 cm × 16 mm
Matrice
agarose dextran composite
dextran-agarose particle platform
polymeric
Gruppo funzionale matrice
dextran-agarose phase
dextran-agarose phase
Dimens. media delle particelle
34 μm
cleaning
1-14
Intervallo di esercizio
3-12
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- High resolution with short run times and good recovery.
- High capacity at high flow rates.
- Separations can be scaled up to production levels.
- Prepacked for convenience and reproducibility.
- 1/16” fittings for convenient connections to ÄKTA® design systems.
Compatibilità
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Understanding pressure drop in chromatography systems is crucial for optimal functionality across different parts of the system.
Protocolli
Superdex from Cytiva are SEC media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superdex column.
Ensure chromatographic sample clarity to avoid column clogging, reduce washing needs, and prolong column life for purification.
Contenuto correlato
Superdex® from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a Superdex® column.