Documenti fondamentali
GE17-1440-03
Ficoll® Paque Plus
Cytiva 17-1440-03, pack of 6 × 500 mL
Sinonimo/i:
Ficoll density gradient medium, cell culture media
About This Item
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
liquid
Confezionamento
pack of 6 × 500 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-1440-03
Colore
Colorless to slightly yellow
Intervallo di pH
5.5-7.5
Descrizione generale
Ficoll-Paque Plus è uno standard riconosciuto nei laboratori di tutto il mondo per l′isolamento dei linfociti umani per gli studi in vitro.
Ficoll-Paque PLUS è un terreno di coltura sterile pronto all′uso per l′isolamento ad alta resa di linfociti da sangue periferico mediante una semplice e rapida procedura di centrifugazione. Mantiene la vitalità e una distribuzione rappresentativa dei linfociti B e T.
Applicazioni
Per l′isolamento in vitro dei linfociti da sangue periferico umano.
Caratteristiche e vantaggi
  • Terreno di coltura sterile pronto all′uso per l′isolamento ad alta resa di linfociti umani da sangue periferico.
  • Mantiene la vitalità e una distribuzione rappresentativa dei linfociti B e T.
  • Bassi livelli di endotossina (< 0,12 EU/mL).
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 4-30 C ()
Si avvisa che questo prodotto può essere spedito 90 giorni prima della data di scadenza. Per maggiori informazioni per la data di scadenza dello specifico batch, siete pregati di contattare il servizio tecnico
Risultati analitici
Per visionare il certificato di analisi di questo prodotto, visitate www.cytiva.com.
Note legali
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Kamalesh Dattaram Mumbrekar et al.
International journal of radiation oncology, biology, physics, 88(3), 671-676 (2014-01-15)
Curative radiation therapy (RT)-induced toxicity poses strong limitations for efficient RT and worsens the quality of life. The parameter that explains when and to what extent normal tissue toxicity in RT evolves would be of clinical relevance because of its
Binbin Deng et al.
iScience, 23(2), 100827-100827 (2020-02-15)
Pseudomonas aeruginosa biofilms represent a major threat to health care. Rugose small colony variants (RSCV) of P. aeruginosa, isolated from chronic infections, display hyperbiofilm phenotype. RSCV biofilms are highly resistant to antibiotics and host defenses. This work shows that RSCV
Chelsea E Stamm et al.
mSphere, 4(3) (2019-06-07)
Mycobacterium tuberculosis (Mtb), the causative agent of tuberculosis, is one of the most successful human pathogens. One reason for its success is that Mtb can reside within host macrophages, a cell type that normally functions to phagocytose and destroy infectious