F5415
Ficoll® solution
Type 400, 20% in H2O
Sinonimo/i:
Ready-to-use density gradient media
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
0.2 μm filtered
Livello qualitativo
Tipo
Type 400
Forma fisica
liquid
Concentrazione
20% in H2O
Colore
clear colorless
Solubilità
water: soluble
Densità
1.055-1.075 g/mL
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Isolation of cord blood mononuclear cells
- Isolation of CD133 negative cells
- Isolation and expansion of circulating endothelial progenitor cells.
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Hematopoietic stem cell culture protocols for isolation, expansion, and differentiation of CD34+ cells including CFU assays.