Vai a
F8016
Polisaccarosio 400
lyophilized powder, Type 400-DL, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Polysucrose 400
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 110.00
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 792.00
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2860.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352201
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NA.75
MDL number:
CHF 110.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
type
Type 400-DL
product line
BioReagent
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Application
È usato nella separazione di cellule e nell′isolamento di organelli.
Ficoll® 400 has been used for the isolation of mesenchymal stem cells from rat bone marrow and preparation of Ficoll cushion solution .
Other Notes
Un polimero non ionico sintetico del saccarosio.
Dialyzed
Legal Information
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F8636F1418F2637
description
lyophilized powder, Type 400-DL, BioReagent, suitable for cell culture
description
lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
description
BioXtra, Type 400-DL, lyophilized powder
description
BioXtra, lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
BioXtra
product line
BioXtra
product line
BioXtra
type
Type 400-DL
type
-
type
Type 400-DL
type
-
organelle preparation, centrifugation gradients
organelle preparation, centrifugation gradients
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polisaccarosio 400
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)