Documenti fondamentali
GE17-1323-01
Glycine
Cytiva 17-1323-01, pack of 500 g
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.56
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
solid
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pack of 500 g
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-1323-01
Colore
White
Solubilità
acetone: soluble (Slightly soluble in acetone)
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
diethyl ether: soluble (Insoluble in diethyl ether)
Categorie correlate
Descrizione generale
Glycine is frequently used as a component of electrophoresis buffers, especially in the Laemmli discontinuous buffer system for SDS-PAGE.
Caratteristiche e vantaggi
  • Highly pure PlusOne Glycine made by Cytiva.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 5 to 30 °C ()
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Protocolli
This page describes typical rehydration solutions for use in gel electrophoresis with Cytiva products.