Merck
357002
Glicina
Absorbance (260 nm and 280 nm): ≤0.01.
Sinonimo/i:
Acido aminoacetico, Acido aminoetanoico, Glicocolla
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2CH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
75.07
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
635782
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 4491
assay
≥99% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 200 mg/mL
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
General description
A non-essential amino acid that can be used in the preparation of biological buffers (absorbance: ≤0.01 at 260 nm and 280 nm).
Biochem/physiol Actions
Neurotrasmettitore inibitore nella colonna vertebrale, regolatore allosterico di recettori NMDA.
Preparation Note
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
357002-1KG07790788049560