Vai a
50046
Glicina
≥99.0% (NT), BioUltra
Sinonimo/i:
Acido aminoacetico, Acido aminoetanoico, Glicocolla
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 43.80
250 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 117.00
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 352.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2CH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
75.07
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-272-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635782
CHF 43.80
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Glicina, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (NT)
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (NT)
form
crystalline
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤0.05% loss on drying, HV, 20-26 °C
color
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
SMILES string
NCC(O)=O
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤200 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in 1 M HCl
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.05, λ: 280 nm Amax: 0.05
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Application
La glicina è stata adoperata come componente della miscela di estrazione virale per l′estrazione dell′adenovirus.
Biochem/physiol Actions
La glicina è un amminoacido non essenziale. Partecipa alla sintesi delle purine, della serina e delle porfirine. I canali regolati dalla glicina mediano l′influsso del calcio attraverso le membrane cellulari. La glicina agisce inoltre da agonista competitivo per il glutammato nel legame ai recettori del NMDA (N-metil-D-aspartato). La sintesi della glicina può aumentare nelle cellule cancerose a causa della maggiore domanda di questo amminoacido.
Neurotrasmettitore inibitore nella colonna vertebrale, regolatore allosterico di recettori NMDA.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G7403G7126G8790
Glicina BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (NT)
Sigma-Aldrich
50046
Glicina
Glicina BioXtra, ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
G7403
Glicina
Glicina ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G7126
Glicina
Glicina from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, ≥98.5%
Sigma-Aldrich
G8790
Glicina
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
form
crystalline
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98.5%
product line
BioUltra
product line
BioXtra
product line
ReagentPlus®
product line
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤200 mg/kg
cation traces
Al: ≤0.0005%, As: ≤0.00001%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.02%, Na: ≤0.02%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
cation traces
≤0.01% (Ammonia (NH3))
cation traces
-
solubility
1 M HCl: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
1 M HCl: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 200 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 100 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glicina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf