Key Documents
G9891
Sigma-Aldrich
β-Glicerofosfato
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
BGP, Glicerolo 2-fosfato
About This Item
Formula condensata:
(HOCH2)2CHOP(O)(ONa)2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.04 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤0.20% α-isomer
Punto di fusione
102-104 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
ROPZSVKNEIIIDE-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
β-Il glicerofosfato è un classico inibitore della fosfatasi serina-treonina usato in tamponi di reazione delle chinasi. BGP è spesso impiegato in combinazione con altri inibitori di fosfatasi/proteasi per la inibizione ad ampio spettro. Funziona come un donatore di fosfato organico ed è stato usato in terreni di coltura per la differenziazione da cellule staminali mesenchimali a cellule di tipo osteoblasti. BGP è usato anche per tamponare terreni di coltura M17 per la coltura di Lactococcus nell′espressione di proteine ricombinanti.
Inizia la differenziazione di cellule staminali derivate dal midollo osseo inserite in un gel naturale collagene/chitosano progettato per ingegneria dei tessuti.
Glycero-2-phosphate is a component of dexamethasone based hormone cocktail used to induce mesechymal stem cell (MSC) differentiation into osteoblasts.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
  1. Which document(s) contains shelf-life or expiration date information for a given product?
    If available for a given product, the recommended re-test date or the expiration date can be found on the Certificate of Analysis.
  2. How do I get lot-specific information or a Certificate of Analysis?
    The lot specific COA document can be found by entering the lot number above under the "Documents" section.
  3. How do I find price and availability?
    There are several ways to find pricing and availability for our products. Once you log onto our website, you will find the price and availability displayed on the product detail page. You can contact any of our Customer Sales and Service offices to receive a quote.  USA customers:  1-800-325-3010 or view local office numbers.
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product. 
  5. Is this Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, Product G9891, a cGMP Product?
    Yes. This product is produced under cGMP.
  6. What can I use to solubilize Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, Product G9891?
    This product is soluble in water at a concentration of 50 mg/mL, yielding a clear, colorless solution.
  7. What concentration of Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, Product G9891, is used in cell culture?
    Product No. G9891 is tested in cell culture for toxic effects at 0.1 mg/mL. It is used at 10-20 mM for inhibition of phosphatase activity.
  8. Is there an alternative product if Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, Product G9891, is on backorder?
    Similar products are Product Nos. 50020, G6376 and G1150.
  9. Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, Product G9891, is "cell culture tested". What does that mean for this product?
    Growth studies are carried through two subculture generations at 0.1 mg/mL. Cells are counted, and growth is plotted as a logarithmic function of time in culture. Seeding efficiencies, doubling time, and final cell densities are determined. During the testing period, cultures are examined microscopically for atypical morphology and evidence of cytotoxicity.
  10. What is the solution stability of Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, Product G9891?
    β-Glycerophosphate undergoes very slow hydrolysis at 100°C in 1 M hydrochloric acid. The implication is that solutions would be relatively stable at acidic pH.
  11. What is the water content in Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, Product G9891?
    The water content can vary from lot to lot.  It is typically in the range of 24-31%.  The information can be found on the lot-specific certificate of analysis.
  12. What is Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, Product G9891, used for?
    β-glycerophosphate is used in cell culture as an inhibitor of alkaline phosphatase. It is routinely used in culture of osteoblast/osteoclast cell lines where the activity of alkaline phosphatase needs to be inhibited (measurement of phosphorylated proteins, etc). A search on PubMed lists over 2500 articles citing "glycerophosphate" and "culture". Most references are for induction of bone lineage cells or for inhibition of phosphatase activity in other types of cell culture.
  13. My question is not addressed here, how can I contact Technical Service for assistance?
    Ask a Scientist here.
Natsumi Watanabe et al.
Human gene therapy, 24(3), 283-294 (2013-01-31)
Hemophilia is an X-linked bleeding disorder, and patients with hemophilia are deficient in a biologically active coagulation factor. This study was designed to combine the efficiency of lentiviral vector transduction techniques with murine adipose tissue-derived stem/stromal cells (mADSCs) as a
Wen-Ning Xu et al.
Frontiers in endocrinology, 10, 922-922 (2020-02-13)
Long-term and high dose glucocorticoid treatment can cause decreased viability and function of osteoblasts, which leads to osteoporosis and osteonecrosis. In this study, we investigated the role and mechanism of action of HIF-1α in glucocorticoid-induced osteogenic inhibition in MC3T3-E1 cells.
Mario-Luca Suvà et al.
Cancer research, 69(5), 1776-1781 (2009-02-12)
Cancer stem cells that display tumor-initiating properties have recently been identified in several distinct types of malignancies, holding promise for more effective therapeutic strategies. However, evidence of such cells in sarcomas, which include some of the most aggressive and therapy-resistant
Monica Echeverry-Rendon et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 193, 111153-111153 (2020-06-07)
Magnesium (Mg) is a material widely used in industrial applications due to its low weight, ductility, and excellent mechanical properties. For non-permanent implants, Mg is particularly well-suited because of its biodegradability, while its degradation products are not harmful. However, Mg
Nastaran Abbarin et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 30(5), 775-785 (2014-11-20)
Amelotin (AMTN) is a recently discovered protein that is specifically expressed during the maturation stage of dental enamel formation. It is localized at the interface between the enamel surface and the apical surface of ameloblasts. AMTN knock-out mice have hypomineralized