G7048
Proguanil hydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Chlorguanide, N1-(4-Chlorophenyl)-N5-isopropylbiguanide
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Solubilità
acetonitrile: water: ~1 mg/mL (60/40)
Ideatore
AstraZeneca
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CC(C)NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-8(12)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H
SARMGXPVOFNNNG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.