Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 66.60 |
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 270.00 CHF 229.50 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H25BrN2O3S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
513.88
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
S(Cc2[n](c3c(c(c(c(c3)Br)O)CN(C)C)c2C(=O)OCC)C)c1ccccc1.[Cl-].O.[H+]
InChI
1S/C22H25BrN2O3S.ClH.H2O/c1-5-28-22(27)20-18(13-29-14-9-7-6-8-10-14)25(4)17-11-16(23)21(26)15(19(17)20)12-24(2)3;;/h6-11,26H,5,12-13H2,1-4H3;1H;1H2
InChI key
PLWQHPWNKPKQJT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Arbidol is a broad-spectrum antiviral that has demonstrated activity against a number of enveloped and non-enveloped viruses, and is used clinically to treat influenza. Arbidol inhibits viral entry into host cell and stimulates immune response. Arbidol inhibits fusion between the viral capsid and the cell membrane of the target cell, thus preventing viral entry.
Arbidol is an anti-influenza antiviral agent.
Arbidol hydrochloride (ARB) is a small monocular compound. It is used to prevent severe pneumonia and virus-associated cytokine dysregulation induced by influenza viruses (IFV). ARB also possesses some immunomodulatory properties, including the effects of interferon induction and macrophage activation.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description powder, <10 μm, 98% | description -200 mesh particle size | description nanopowder, <100 nm particle size |
| assay ≥98% (HPLC) | assay 98% | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form nanopowder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?