PHR1591
Atovaquone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Atovaquone, Mepron, trans-2-[4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl]-3-hydroxy-1,4-naphthalenedione
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0001572
traceable to USP 1044651
Famiglia di API
atovaquone
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=C([C@H]2CC[C@@H](CC2)c3ccc(Cl)cc3)C(=O)c4ccccc4C1=O
InChI
1S/C22H19ClO3/c23-16-11-9-14(10-12-16)13-5-7-15(8-6-13)19-20(24)17-3-1-2-4-18(17)21(25)22(19)26/h1-4,9-13,15,26H,5-8H2/t13-,15-
KUCQYCKVKVOKAY-CTYIDZIISA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Atovaquone belongs to the class of naphthoquinones with a broad-spectrum activity against parasitic infections including malaria, toxoplasmosis and Pneumocystis pneumonia. It is a potent antiprotozoal compound which aids in collapsing the mitochondrial membrane potential in a malaria parasite.[1]
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)