G5671
Anti-Galectin-8 antibody, Mouse monoclonal
~1.0 mg/mL, clone VA-11.25, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
ANTIGal-8, ANTILGALS8, ANTILectin, galectoside-binding, soluble 8, ANTIPCTA1, ANTIProstate carcinoma tumor antigen 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
VA-11.25, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~34 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using rat galectin 8 recombinant protein
Isotipo
IgM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LGALS8(3964)
mouse ... Lgals8(56048)
rat ... Lgals8(116641)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1