G4796
Genipin
≥98% (HPLC), powder, insulin stimulator
Sinonimo/i:
Methyl (1S,2R,6S)-2-hydroxy-9-(hydroxymethyl)-3-oxabicyclo[4.3.0]nona-4,8-diene-5-carboxylate
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Genipin, ≥98% (HPLC), powder
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Solubilità
DMSO: ≥25 mg/mL
H2O: insoluble
Stringa SMILE
COC(=O)C1=CO[C@@H](O)C2C1CC=C2CO
InChI
1S/C11H14O5/c1-15-10(13)8-5-16-11(14)9-6(4-12)2-3-7(8)9/h2,5,7,9,11-12,14H,3-4H2,1H3/t7-,9-,11-/m1/s1
AZKVWQKMDGGDSV-BCMRRPTOSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
We offers many products related to InsR for your research needs.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research