Documenti fondamentali
PHL80458
Genipin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Methyl (1S,2R,6S)-2-hydroxy-9-(hydroxymethyl)-3-oxabicyclo[4.3.0]nona-4,8-diene-5-carboxylate
Scegli un formato
10 MG
CHF 462.00
CHF 462.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 462.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 462.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COC(=O)C1=CO[C@@H](O)C2C1CC=C2CO
InChI
1S/C11H14O5/c1-15-10(13)8-5-16-11(14)9-6(4-12)2-3-7(8)9/h2,5,7,9,11-12,14H,3-4H2,1H3/t7-,9-,11-/m1/s1
AZKVWQKMDGGDSV-BCMRRPTOSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Genipin stimulates insulin secretion in UCP2-dependent manner (Uncoupling protein 2).
Genipin stimulates insulin secretion in UCP2-dependent manner (Uncoupling protein 2). Genipin is a protein, collagen, gelatin, and chitosan cross-linker.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Chitosano from shrimp shells, ≥75% (deacetylated)
Sigma-Aldrich
C3646
Chitosano
Chitosano high molecular weight
Sigma-Aldrich
419419
Chitosano
Chitosano low molecular weight
Sigma-Aldrich
448869
Chitosano