Documenti
G4254
Sigma-Aldrich
Glycine p-nitroanilide
protease substrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.83
Saggio
≥97% (TLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
acetone: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCC(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C8H9N3O3/c9-5-8(12)10-6-1-3-7(4-2-6)11(13)14/h1-4H,5,9H2,(H,10,12)
VZZMNSJSZXVCCW-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3