Documenti fondamentali
A9325
Sigma-Aldrich
L-Alanine 4-nitroanilide hydrochloride
protease substrate, ≥99% (TLC), powder
Sinonimo/i:
Ala-4-nitroanilide, H-Ala-pNA
Scegli un formato
100 MG
CHF 63.20
500 MG
CHF 175.00
1 G
CHF 254.00
5 G
CHF 969.00
CHF 63.20
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 63.20
500 MG
CHF 175.00
1 G
CHF 254.00
5 G
CHF 969.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11N3O3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.66
Beilstein:
6303731
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.83
CHF 63.20
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Nome del prodotto
L-Alanine 4-nitroanilide hydrochloride, protease substrate
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
powder
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl[H].C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H11N3O3.ClH/c1-6(10)9(13)11-7-2-4-8(5-3-7)12(14)15;/h2-6H,10H2,1H3,(H,11,13);1H/t6-;/m0./s1
YEXRLSXNWLNHQR-RGMNGODLSA-N
Applicazioni
L-Alanine 4-nitroanilide hydrochloride has been used to determine the activity of aminopeptidase in the intestinal segments and small intestine (jejunum and ileum).[1]
Azioni biochim/fisiol
L-Alanine-4-nitroanilide is used as a substrate to determine alanine aminopeptidase (AAP) activity. It is mainly chosen as a substrate, due to its relative specificity, higher hydrolysis rate and better solubility.[2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Methods for Measuring Urinary Enzyme Activities
Urinary Enzymes, 99-145 (1992)
Effect of insoluble fiber supplementation applied at different ages on digestive organ weight and digestive enzymes of layer-strain poultry
Yokhana J S, et al.
Poultry Science, 95(3), 550-559 (2015)