G1777
Glial Cell Line-derived Neurotrophic Factor human
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
ATF, GDNF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
~30 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Colore
white
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... GDNF(2668)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3