SRP3267
NT-3 human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
HGNF, NGF-2, Nerve growth factor-2
Scegli un formato
CHF 400.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 400.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Potenza
20-50 ng/mL ED50
PM
27.2 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... NTF3(4908)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Recombinant human NT-3 is a noncovalently linked homodimer, of two 13.6kDa polypeptide monomers (240 total amino acid residues).
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)