The K12 strain information can be found on the UniProt website under the following entry: P0A9C5.
G1270
L-Glutamine Synthetase from Escherichia coli
lyophilized powder, 400-2,000 units/mg protein
Sinonimo/i:
L-Glutamate:ammonia ligase (ADP-forming)
Stato
lyophilized powder
Livello qualitativo
Attività specifica
400-2,000 units/mg protein
Purificato mediante
affinity chromatography
contiene
dithioerythritol as preservative
Composizione
Protein, ~5% Lowry
Solubilità
H2O: soluble 0.95-1.05 mg/mL, clear to hazy
N° accesso UniProt
Attività estranea
ATPase <0.2%
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Escherichia coli K12 ... glnA(948370)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
From which E. coli strain is your product G1270 L-Glutamine Synthetase from Escherichia coli isolated?
1 answer-