G1269
Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-Lys
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
GRGDSPK
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
tecniche
blocking: suitable
ligand binding assay: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCCCC[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)CN)C(O)=O
InChI
1S/C28H49N11O11/c29-8-2-1-5-16(27(49)50)37-25(47)19-7-4-10-39(19)26(48)18(14-40)38-24(46)17(11-22(43)44)36-21(42)13-34-23(45)15(35-20(41)12-30)6-3-9-33-28(31)32/h15-19,40H,1-14,29-30H2,(H,34,45)(H,35,41)(H,36,42)(H,37,47)(H,38,46)(H,43,44)(H,49,50)(H4,31,32,33)/t15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
ZRVZOBGMZWVJOS-VMXHOPILSA-N
Informazioni sul gene
human ... ITGA2B(3674) , ITGAV(3685)
Amino Acid Sequence
Descrizione generale
Applicazioni
- as a blocking peptide to inhibit integrin-fibronectin binding[3]
- in adhesion assay performed on porcine trophectoderm to study the influence of TGFβ (transforming growth factor) on cell adhesion[4]
- for incubation of MC3T3-E1 osteoblast cells to determine its effect on cell adhesion measured by AFM (atomic force microscopy)[2]
- for the preparation of RGD.Flt23k.NR nanoparticles[5]
- to determine the involvement of RGD-integrin bonding in cell adhesion process[6]
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)