JKA7026
4arm-PEG20K
average MN 20,000, NH2, HCl Salt, carboxyl reactive
Sinonimo/i:
4arm-PEG-NH2, 4arm PEG Amine, HCl salt, 4arm-PEG-amine, Polyethylene glycol
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
4arm-PEG20K-NH2, HCl Salt, average Mn 20,000
Stato
solid
PM
average Mn 20,000
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
Architettura del polimero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.