This product is soluble in 0.05 M acetic acid (10 mg/ml) as well as water (1 mg/ml).
G1895
Gly-Pro-Arg-Pro
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
GPRP, Glycyl-Prolyl-Arginyl-Proline amide
Scegli un formato
CHF 127.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 127.00
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCC(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C18H31N7O5/c19-10-14(26)24-8-2-5-12(24)15(27)23-11(4-1-7-22-18(20)21)16(28)25-9-3-6-13(25)17(29)30/h11-13H,1-10,19H2,(H,23,27)(H,29,30)(H4,20,21,22)/t11-,12-,13-/m0/s1
WXPZDDCNKXMOMC-AVGNSLFASA-N
Informazioni sul gene
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
Amino Acid Sequence
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
Hi. I received fly-pro-arg-pro. G1895 5 mg. CAS-No:67869-629. You don’t mention where to dilute it and how much to dilute the powder in. Can you please help?
1 answer-