Documenti fondamentali
870296P
Avanti
DOPE-RGD Lipid
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-(cysarginylglycylaspartate-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] (sodium salt)
Scegli un formato
1 MG
CHF 355.00
CHF 355.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 355.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C68H116N9Na2O18PS
Numero CAS:
Peso molecolare:
1456.72
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 355.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
lipidomics
metabolomics
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5ml Amber Glass Screw Cap Vial
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)