The peptide is soluble in DMSO (5 mg/mL) or water (~2 mg/mL). Sonication in a bath sonicator can help it solubilize.
SCP0111
Cell Adhesion Inhibitor Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder, cyclic
Sinonimo/i:
cyloRGDfV
Scegli un formato
CHF 110.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 110.00
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Cell Adhesion Inhibitor Peptide, cyclic,
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥75%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
Hi, how to dissolve RGD cyclic peptide (cat no. SCP0111)? Thank you
1 answer-