Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 units | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 346.00 |
100 units | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 510.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 346.00
Nome del prodotto
PNGase F from Elizabethkingia miricola, buffered aqueous solution
biological source
bacterial (Elizabethkingia miricola)
Quality Segment
conjugate
(N-linked)
form
buffered aqueous solution
specific activity
≥20000 units/mg protein
mol wt
36 kDa
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description buffered aqueous solution | description ready-to-use solution, recombinant, expressed in E. coli | description lyophilized powder, recombinant, expressed in E. coli | description BioReagent, ≥95% (SDS-PAGE) |
| technique(s) protein mass spectrometry: suitable | technique(s) protein mass spectrometry: suitable | technique(s) protein mass spectrometry: suitable | technique(s) - |
| specific activity ≥20000 units/mg protein | specific activity ≥1000 U/mg | specific activity ≥1,000 U/mg | specific activity - |
| biological source bacterial (Elizabethkingia miricola) | biological source - | biological source - | biological source bacterial (Elizabethkingia meningoseptica) |
| form buffered aqueous solution | form ready-to-use solution | form lyophilized powder | form powder |
| mol wt 36 kDa | mol wt ~36 kDa | mol wt ~36 kDa | mol wt ~36 kDa |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PNGase F from Elizabethkingia miricola
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?