Vai a
PP0200
GlycoProfile I, In-Gel Deglycosylation Kit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 598.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
232-615-7
NACRES:
NA.32
CHF 598.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
shelf life
≥1 yr at 2‑8 °C
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
Application
The GlycoProfile Enzymatic In-gel N-Deglycosylation Kit is optimized to provide a convenient, reproducible method to N-deglycosylate and digest protein samples from one dimensional (1D) and two dimensional (2D) polyacrylamide gel pieces for subsequent mass spectrometry or HPLC analysis.
This procedure is suitable for Coomassie® Brilliant Blue and colloidal Coomassie stained gels. Silver stained gels may also be used if properly destained.
Biochem/physiol Actions
The kit includes Proteomics Grade PNGase F and trypsin enzymes necessary for N-linked deglycosylation and tryptic digestion, respectively. The samples can then be desalted and concentrated for analysis by MALDI-TOF MS or electrospray MS with subsequent database searching.
Preparation Note
Each kit contains reagents sufficient to deglycosylate and digest up to 10 samples.
Legal Information
GlycoProfile is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PP0201NDEGLYTMKIT
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
≥1 yr at 2‑8 °C
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • Acetonitrile, ≥99.93%, BioSyn® 50 mL
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
  • PNGase F from Elizabethkingia meningoseptica, BioReagent, ≥95% (SDS-PAGE) 50 U
    SDS
  • Trypsin from porcine pancreas, Proteomics Grade, BioReagent, Dimethylated 20 μg
    SDS
  • Trypsin Solubilization Reagent
    SDS
  • Invertase Glycoprotein Standard, BioReagent, from Saccharomyces cerevisiae
    SDS
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F
flash_point_c
2.0 °C
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)